2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110742-1G OR110742-250MG
APOSOR110742-1GEA 126 EUR InStock
APOSOR110742-1G APOSOR110742-250MG
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Formule: C₁₁H₁₄ClNO₃
MW: 243,687 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09673384
Numéro CAS: 928713-27-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité