Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111044-1G OR111044-250MG
APOSOR111044-1GEA 275 EUR InStock
APOSOR111044-1G APOSOR111044-250MG
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,092 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205024
Numéro CAS: 130562-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité