2-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1,3,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111067-1G
APOSOR111067-1GEA 281 EUR InStock
APOSOR111067-1G
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1,3,4-oxadiazole
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27997558
Numéro CAS: 1082413-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité