Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111086-1G OR111086-5G OR111086-10G
APOSOR111086-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111086-1G APOSOR111086-5G APOSOR111086-10G
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₄Cl₂N₂O₂
MW: 313,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28347986
Numéro CAS: 1858255-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité