5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111394-1G OR111394-5G
APOSOR111394-1GEA 226 EUR InStock
APOSOR111394-1G APOSOR111394-5G
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₃S
MW: 239,291 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934740
Numéro CAS: 261363-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité