N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propan-1-amine, [3-(Methylamino)prop-1-yl]triethoxysilane
OR18826-1G OR18826-5G
APOSOR18826-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR18826-1G APOSOR18826-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formule: C₁₀H₂₅NO₃Si
MW: 235,396 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C (30 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842713
Numéro CAS: 6044-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité