2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Pyrimidine-2-carbonyl chloride
OR200153-1G OR200153-250MG
APOSOR200153-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR200153-1G APOSOR200153-250MG
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formule: C₅H₃ClN₂O
MW: 142,543 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18816666
Numéro CAS: 220769-83-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité