4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-((4-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)morpholine
OR25919-1G OR25919-500MG OR25919-250MG
APOSOR25919-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR25919-1G APOSOR25919-500MG APOSOR25919-250MG
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Formule: C₁₁H₁₄BrNO₃S
MW: 320,203 g/mol
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086214
Numéro CAS: 138385-04-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité