(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR300318-100MG OR300318-250MG
APOSOR300318-100MGEA 174 EUR InStock
APOSOR300318-100MG APOSOR300318-250MG
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Formule: C₆H₆BrClN₂
MW: 221,482 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257860
Numéro CAS: 1211592-59-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité