2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303187-1G OR303187-500MG
APOSOR303187-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR303187-1G APOSOR303187-500MG
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Formule: C₁₅H₂₁BN₂O₂
MW: 272,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689176
Numéro CAS: 1402390-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité