2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304423-1G OR304423-250MG OR304423-500MG
APOSOR304423-1GEA 1560 EUR InStock
APOSOR304423-1G APOSOR304423-250MG APOSOR304423-500MG
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Formule: C₅H₉NS
MW: 115,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17017542
Numéro CAS: 920491-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité