3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30583-1G OR30583-250MG
APOSOR30583-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR30583-1G APOSOR30583-250MG
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
3-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214,082 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11869741
Numéro CAS: 94191-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité