diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307562-1G OR307562-250MG
APOSOR307562-1GEA 699 EUR InStock
APOSOR307562-1G APOSOR307562-250MG
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₉NO₅
MW: 257,283 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783751
Numéro CAS: 1212286-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité