6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromoquinolin-3-ol
OR307869-1G OR307869-250MG
APOSOR307869-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR307869-1G APOSOR307869-250MG
6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-3-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,054 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260430
Numéro CAS: 552330-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité