7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309224-1G OR309224-5G
APOSOR309224-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR309224-1G APOSOR309224-5G
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₂
MW: 235,666 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787853
Numéro CAS: 948290-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité