2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310571-5G
APOSOR310571-5GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR310571-5G
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
Formule: C₁₆H₂₀B₂N₂O₂
MW: 293,964 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27980593
Numéro CAS: 1214264-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité