2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310960-1G OR310960-500MG
APOSOR310960-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310960-1G APOSOR310960-500MG
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Formule: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08700379
Numéro CAS: 28637-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité