9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR311113-1G OR311113-500MG
APOSOR311113-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR311113-1G APOSOR311113-500MG
9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
9H-Fluoren-9-ylmethyl N-[(1S)-1-[methoxy(methyl)carbamoyl]-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propyl]carbamate
Formule: C₄₁H₃₉N₃O₅
MW: 653,765 g/mol
Point de fusion: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28139665
Numéro CAS: 474123-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité