N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N1,N1'-(1,4-Phenylene)bis(N1-(4-aminophenyl)benzene-1,4-diamine)
OR3123-25G OR3123-5G
APOSOR3123-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR3123-25G APOSOR3123-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine
Formule: C₃₀H₂₈N₆
MW: 472,584 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657652
Numéro CAS: 3283-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité