4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312495-1G OR312495-250MG
APOSOR312495-1GEA 1400 EUR InStock
APOSOR312495-1G APOSOR312495-250MG
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00967723
Numéro CAS: 15941-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité