6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315304-1G OR315304-250MG
APOSOR315304-1GEA 504 EUR InStock
APOSOR315304-1G APOSOR315304-250MG
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Formule: C₇H₃BrClNO
MW: 232,462 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406141
Numéro CAS: 1243389-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité