4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR317025-1G OR317025-5G
APOSOR317025-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR317025-1G APOSOR317025-5G
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Amino-5-bromopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₅BrN₄
MW: 213,035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835119
Numéro CAS: 22276-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité