2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321365-1G OR321365-100MG OR321365-250MG OR321365-5G
APOSOR321365-1GEA 446 EUR InStock
APOSOR321365-1G APOSOR321365-100MG APOSOR321365-250MG APOSOR321365-5G
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₃S
MW: 159,163 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12755802
Numéro CAS: 221322-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité