3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321548-1G OR321548-250MG
APOSOR321548-1GEA 560 EUR InStock
APOSOR321548-1G APOSOR321548-250MG
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227,73 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28108399
Numéro CAS: 173447-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité