2-Benzoyl-1H-imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32196-1G
APOSOR32196-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR32196-1G
2-Benzoyl-1H-imidazole 95%
2-Benzoyl-1H-imidazole
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00707818
Numéro CAS: 38353-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité