4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370073-100MG OR370073-250MG
APOSOR370073-100MGEA 459 EUR InStock
APOSOR370073-100MG APOSOR370073-250MG
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline
Formule: C₁₂H₁₀ClN₃
MW: 231,681 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15528883
Numéro CAS: 445430-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité