3-Bromoisothiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-1,2-thiazole
OR40801-1G OR40801-250MG
APOSOR40801-1GEA 741 EUR InStock
APOSOR40801-1G APOSOR40801-250MG
3-Bromoisothiazole 95%
3-Bromoisothiazole
Formule: C₃H₂BrNS
MW: 164,024 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07778378
Numéro CAS: 55512-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité