1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451402-1G OR451402-5G
APOSOR451402-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR451402-1G APOSOR451402-5G
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Formule: C₃H₅N₃·ClH
MW: 119,553 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367630
Numéro CAS: 34045-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité