2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470155-1G OR470155-5G
APOSOR470155-1GEA 448 EUR InStock
APOSOR470155-1G APOSOR470155-5G
2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
2-Acetyl-3,5-bis(benzyloxy)hydroquinone
Formule: C₂₂H₂₀O₅
MW: 364,391 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11559033
Numéro CAS: 1083181-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité