α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470477-1G OR470477-5G
APOSOR470477-1GEA 448 EUR InStock
APOSOR470477-1G APOSOR470477-5G
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
α-(3-Methoxyphenyl)-3-methyloxybenzylamine
Formule: C₁₅H₁₇NO₂
MW: 243,301 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12605374
Numéro CAS: 860598-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité