2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470830-1G OR470830-250MG OR470830-5G
APOSOR470830-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470830-1G APOSOR470830-250MG APOSOR470830-5G
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
Formule: C₁₀H₁₃N₃
MW: 175,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159972
Numéro CAS: 90871-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité