6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470937-1G OR470937-250MG OR470937-5G
APOSOR470937-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470937-1G APOSOR470937-250MG APOSOR470937-5G
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
6-Bromo-2-chlorobenzoxazole
Formule: C₇H₃BrClNO
MW: 232,462 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11111723
Numéro CAS: 1260643-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité