5-(Benzyloxy)indolin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471043-1G OR471043-250MG
APOSOR471043-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR471043-1G APOSOR471043-250MG
5-(Benzyloxy)indolin-2-one
5-(Benzyloxy)indolin-2-one
Formule: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15525665
Numéro CAS: 156232-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité