(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471275-1G OR471275-250MG
APOSOR471275-1GEA 1420 EUR InStock
APOSOR471275-1G APOSOR471275-250MG
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277,316 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28505589
Numéro CAS: 1932256-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité