2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-chloro-isonicotinic acid
OR47894-1G OR47894-250MG OR47894-5G
APOSOR47894-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR47894-1G APOSOR47894-250MG APOSOR47894-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,451 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181649
Numéro CAS: 530156-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité