1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480884-1G OR480884-5G
APOSOR480884-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR480884-1G APOSOR480884-5G
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane 90%
1-tert-Butoxyvinyloxy-tert-butyldimethylsilane
Formule: C₁₂H₂₆O₂Si
MW: 230,419 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923224
Numéro CAS: 74786-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité