2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR500008-100MG OR500008-250MG
APOSOR500008-100MGEA 58 EUR InStock
APOSOR500008-100MG APOSOR500008-250MG
2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
2-Bromo-6-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₄BrNO
MW: 210,027 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18390711
Numéro CAS: 77532-87-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité