[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride 90+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[5-(Aminomethyl)pyridin-2-yl]thiophene dihydrochloride, 5-(Aminomethyl)-2-(thien-2-yl)pyridine dihydrochloride
OR5209-1G OR5209-250MG
APOSOR5209-1GEA 376 EUR InStock
APOSOR5209-1G APOSOR5209-250MG
[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride 90+%
[6-(Thien-2-yl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀N₂S·2ClH
MW: 263,187 g/mol
Point de fusion: 270…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025878
Numéro CAS: 913830-32-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité