5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR52949-1G OR52949-250MG
APOSOR52949-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR52949-1G APOSOR52949-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₄ClN₃O
MW: 181,579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22551530
Numéro CAS: 1256162-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité