5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR54701-1G OR54701-250MG
APOSOR54701-1GEA 434 EUR InStock
APOSOR54701-1G APOSOR54701-250MG
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrClO₃
MW: 275,483 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07429304
Numéro CAS: 944692-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité