6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55105-100MG
APOSOR55105-100MGEA 60.9 EUR InStock
APOSOR55105-100MG
6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
6-Iodo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅IN₂O₂
MW: 288,042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07378935
Numéro CAS: 885520-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité