Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55185-100MG OR55185-1G OR55185-250MG
APOSOR55185-100MGEA 60.9 EUR InStock
APOSOR55185-100MG APOSOR55185-1G APOSOR55185-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₄S
MW: 230,241 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366751
Numéro CAS: 148550-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité