3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55621-100MG OR55621-250MG
APOSOR55621-100MGEA 1270 EUR InStock
APOSOR55621-100MG APOSOR55621-250MG
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO·ClH
MW: 177,672 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20483682
Numéro CAS: 251569-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité