2-Methylallylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-methylprop-1-ene hydrochloride, 2-Methylprop-2-en-1-amine hydrochloride
OR59958-100G OR59958-25G OR59958-5G
APOSOR59958-100GEA 1220 EUR InStock
APOSOR59958-100G APOSOR59958-25G APOSOR59958-5G
2-Methylallylamine hydrochloride 98%
2-Methylallylamine hydrochloride
Formule: C₄H₉N·ClH
MW: 107,582 g/mol
Point de fusion: 179…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012876
Numéro CAS: 28148-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité