2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Methylpyridin-2-yl)hydrazine, 6-Hydrazino-3-picoline
OR60226-1G
APOSOR60226-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR60226-1G
2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
2-Hydrazino-5-methylpyridine
Formule: C₆H₉N₃
MW: 123,156 g/mol
Point d'ébullition: 90…95 °C (0.03 mm Hg)
Point de fusion: 67…72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425577
Numéro CAS: 4931-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité