(3S)-3-Methylpiperazine hydrochloride, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-Boc-3-Methylpiperazine hydrochloride
OR70192-100G
APOSOR70192-100GEA 404 EUR InStock
APOSOR70192-100G
(3S)-3-Methylpiperazine hydrochloride, N1-BOC protected
(3S)-3-Methylpiperazine hydrochloride, N1-BOC protected
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
MW: 236,739 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11101275
Numéro CAS: 1353006-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité