4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminothiane, Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine
OR8412-1G OR8412-5G OR8412-250MG
APOSOR8412-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR8412-1G APOSOR8412-5G APOSOR8412-250MG
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 95%
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran
Formule: C₅H₁₁NS
MW: 117,213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371524
Numéro CAS: 21926-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité