1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900461-1G OR900461-250MG
APOSOR900461-1GEA 401 EUR InStock
APOSOR900461-1G APOSOR900461-250MG
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile 96%
1-Aminocyclopentane-1-carbonitrile
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05262933
Numéro CAS: 49830-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité