(1-Methylcyclohexyl)methanamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900634-1G OR900634-5G
APOSOR900634-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR900634-1G APOSOR900634-5G
(1-Methylcyclohexyl)methanamine 96%
(1-Methylcyclohexyl)methanamine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607978
Numéro CAS: 3913-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité