3,5,6-Trichloropicoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901783-1G OR901783-5G
APOSOR901783-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR901783-1G APOSOR901783-5G
3,5,6-Trichloropicoline 98%
3,5,6-Trichloropicoline
Formule: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,462 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783195
Numéro CAS: 22109-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité